SY3H98B977EA
Synthonix Corporation
2,2-Difluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)acetic Acid
About This Item
Iupac Name
difluoro(2,2,2-trifluoroethoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C4H3F5O3/c5-3(6,7)1-12-4(8,9)2(10)11/h1H2,(H,10,11)
Clave InChI
CAARWBUMOXMZKY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/74884.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)