Merck
SY3H98B97605
Synthonix Corporation
2-chloro-4-(chloromethyl)pyrimidine
Seleccione un Tamaño
250 MG
134,72 €
1 G
269,45 €
5 G
1175,76 €
Referencia (SKU) del distribuidor: C26764-250MG
134,72 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
134,72 €
1 G
269,45 €
5 G
1175,76 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.01
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: C26764-250MG
134,72 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
2-chloro-4-(chloromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5H4Cl2N2/c6-3-4-1-2-8-5(7)9-4/h1-2H,3H2
Clave InChI
HNHVCSCFJSKSQK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/26764.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/26764.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)