Merck
SY3H98B97587
Synthonix Corporation
3-Bromo-5-methylbenzylamine
Seleccione un Tamaño
250 MG
244,95 €
1 G
526,64 €
5 G
1310,48 €
Referencia (SKU) del distribuidor: B76715-250MG
244,95 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
244,95 €
1 G
526,64 €
5 G
1310,48 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
200.08
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: B76715-250MG
244,95 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(3-bromo-5-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H10BrN/c1-6-2-7(5-10)4-8(9)3-6/h2-4H,5,10H2,1H3
Clave InChI
HFQTVASWWMLTLZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76715.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76715.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)