Merck
SY3H98B9749D
Synthonix Corporation
3'-Bromo-4'-fluoro-2-hydroxyacetophenone
Seleccione un Tamaño
250 MG
496,02 €
1 G
820,58 €
5 G
1641,17 €
Referencia (SKU) del distribuidor: B75437-250MG
496,02 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
496,02 €
1 G
820,58 €
5 G
1641,17 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
233.04
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: B75437-250MG
496,02 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(3-bromo-4-fluorophenyl)-2-hydroxyethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H6BrFO2/c9-6-3-5(8(12)4-11)1-2-7(6)10/h1-3,11H,4H2
Clave InChI
ZQOSRHMIZKCOAI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75437.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75437.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)