SY3H98B9748B
Synthonix Corporation
2-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzonitrile
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: B75333-250MG
330,68 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: B75333-250MG
330,68 €
Iupac Name
2-bromo-4-(difluoromethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H4BrF2NO/c9-7-3-6(13-8(10)11)2-1-5(7)4-12/h1-3,8H
Clave InChI
DEKFUJSIORNWKY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/75333.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)