SY3H98B9743E
Synthonix Corporation
tert-butyl 6-amino-1,4-oxazepane-4-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: B74405-250MG
85,73 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: B74405-250MG
85,73 €
Iupac Name
tert-butyl 6-amino-1,4-oxazepane-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H20N2O3/c1-10(2,3)15-9(13)12-4-5-14-7-8(11)6-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3
Clave InChI
QIAURBVQLIUTQH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74405.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)