SY3H98B973C1
Synthonix Corporation
4-bromo-2-methyl-3-nitropyridine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: B22515-250MG
378,44 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: B22515-250MG
378,44 €
Iupac Name
4-bromo-2-methyl-3-nitropyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O2/c1-4-6(9(10)11)5(7)2-3-8-4/h2-3H,1H3
Clave InChI
HLWBVEFKUQEPPM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/22515.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)