Merck
SY3H9888F4FD
Synthonix Corporation
tert-Butyl 2-(tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.26
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl tetrahydro-4H-pyran-4-ylideneacetate
Inchi Code
1S/C11H18O3/c1-11(2,3)14-10(12)8-9-4-6-13-7-5-9/h8H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
OLTQCCDQAVEAIU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/8091.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/8091.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)