Merck
SY3H95ECD91C
Synthonix Corporation
4-Methylpyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
50 MG
182,48 €
100 MG
219,22 €
250 MG
317,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: M51402-50MG
182,48 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
182,48 €
100 MG
219,22 €
250 MG
317,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: M51402-50MG
182,48 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-methylpyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-6-3-2-4-11-8(6)7(5-10-11)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
FINDGXZZNHWULW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white solid
Product Link
https://synthonix.com/51402.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51402.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)