Merck
SY3H95ECD8BD
Synthonix Corporation
Imidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde
Seleccione un Tamaño
100 MG
30,62 €
250 MG
48,99 €
1 G
110,23 €
Referencia (SKU) del distribuidor: K47871-100MG
30,62 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
30,62 €
250 MG
48,99 €
1 G
110,23 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
146.15
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: K47871-100MG
30,62 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
imidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6N2O/c11-5-7-8-3-1-2-4-10(8)6-9-7/h1-6H
Clave InChI
FBNBTPDUMOHHFF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/47871.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47871.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)