Merck
SY3H95ECD814
Synthonix Corporation
Ethyl pyrrolo[1,2-c]pyrimidine-3-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
31,84 €
250 MG
36,74 €
1 G
146,97 €
Referencia (SKU) del distribuidor: E52322-100MG
31,84 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
31,84 €
250 MG
36,74 €
1 G
146,97 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.2
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: E52322-100MG
31,84 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
ethyl pyrrolo[1,2-c]pyrimidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-2-14-10(13)9-6-8-4-3-5-12(8)7-11-9/h3-7H,2H2,1H3
Clave InChI
RUBOVOPFBPEEJU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/52322.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52322.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)