Merck
SY3H95ECD7F3
Synthonix Corporation
Ethyl imidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
26,94 €
250 MG
33,07 €
1 G
61,24 €
Referencia (SKU) del distribuidor: E38953-100MG
26,94 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
26,94 €
250 MG
33,07 €
1 G
61,24 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.2
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: E38953-100MG
26,94 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
ethyl imidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-2-14-10(13)9-11-7-8-5-3-4-6-12(8)9/h3-7H,2H2,1H3
Clave InChI
YDWAMSXHNSBIGG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
0.95
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/38953.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38953.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)