SY3H95ECD7E0
Synthonix Corporation
Ethyl pyrrolo[1,2-a]pyrazine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: E14853-500MG
404,17 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: E14853-500MG
404,17 €
Iupac Name
ethyl pyrrolo[1,2-a]pyrazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-2-14-10(13)9-8-4-3-6-12(8)7-5-11-9/h3-7H,2H2,1H3
Clave InChI
KFLBCJVZIOWQAO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14853.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)