SY3H95E5E33C
Synthonix Corporation
1-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethan-1-ol
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: P63023-100MG
110,23 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: P63023-100MG
110,23 €
Iupac Name
1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C12H17NO/c14-12(10-13-8-4-5-9-13)11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12,14H,4-5,8-10H2
Clave InChI
FHBPYEQRIDZSBP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63023.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)