Merck
SY3H95E5E093
Synthonix Corporation
Ethyl 2-oxo-2-(2-oxocyclohexyl)acetate
Seleccione un Tamaño
100 MG
146,97 €
250 MG
220,46 €
1 G
428,66 €
Referencia (SKU) del distribuidor: E65028-100MG
146,97 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
146,97 €
250 MG
220,46 €
1 G
428,66 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.22
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: E65028-100MG
146,97 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
ethyl oxo(2-oxocyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H14O4/c1-2-14-10(13)9(12)7-5-3-4-6-8(7)11/h7H,2-6H2,1H3
Clave InChI
SIQOFNOENHOIFT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65028.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65028.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)