Merck
SY3H95E5DE34
Synthonix Corporation
2-Bromo-4-phenylbutanoic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
378,44 €
5 G
1088,79 €
Referencia (SKU) del distribuidor: B65537-1G
378,44 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
378,44 €
5 G
1088,79 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.1
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: B65537-1G
378,44 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-bromo-4-phenylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)
Clave InChI
DJQJKQPODCNTSE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65537.html
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65537.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)