Merck
SY3H95E5DD7E
Synthonix Corporation
1-Benzyl 3-methyl 4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
291.3
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-benzyl 3-methyl 4-oxo-1,3-piperidinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C15H17NO5/c1-20-14(18)12-9-16(8-7-13(12)17)15(19)21-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12H,7-10H2,1H3
Clave InChI
IMXBDLLIOVQVIF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white to brown solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/58304.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58304.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)