Merck
SY3H94E1CB88
Synthonix Corporation
4-(Methoxycarbonyl)phenylzinc iodide, 0.50 M in THF
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
327.44
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(4-(methoxycarbonyl)phenyl)zinc(II) iodide
Inchi Code
1S/C8H7O2.HI.Zn/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
FMBSEZGKEZDARU-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
0.50
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solution
Product Link
https://synthonix.com/73218.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)