SY3H94E1CAA9
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-methylphenylzinc iodide, 0.50 M in THF
About This Item
Iupac Name
(4-bromo-2-methylphenyl)(iodo)zinc
Inchi Code
1S/C7H6Br.HI.Zn/c1-6-3-2-4-7(8)5-6;;/h2,4-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
VKJPAEXCJKFXRD-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73223.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)