Merck
SY3H8D526A6E
Synthonix Corporation
3-[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]amino]-4-[[(8a,9S)-10,11-dihydro-6'-methoxycinchonan-9-yl]amino]-3-cyclobutene-1,2-dione
Seleccione un Tamaño
50 MG
110,23 €
100 MG
195,96 €
Referencia (SKU) del distribuidor: B62919-50MG
110,23 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
110,23 €
100 MG
195,96 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
632.61
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: B62919-50MG
110,23 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-((3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)amino)-4-(((1S)-((2S,4S,5R)-5-ethylquinuclidin-2-yl)(6-methoxyquinolin-4-yl)methyl)amino)cyclobut-3-ene-1,2-dione
Inchi Code
1S/C32H30F6N4O3/c1-3-16-15-42-9-7-17(16)10-25(42)26(22-6-8-39-24-5-4-21(45-2)14-23(22)24)41-28-27(29(43)30(28)44)40-20-12-18(31(33,34)35)11-19(13-20)32(36,37)38/h4-6,8,11-14,16-17,25-26,40-41H,3,7,9-10,15H2,1-2H3/t16-,17-,25-,26-/m0/s1
Clave InChI
OFXKFCTYZMFMJB-FRSFCCSCSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62919.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62919.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)