Merck
SY3H7CF29121
Synthonix Corporation
2,5-Diiodobenzonitrile
Seleccione un Tamaño
100 MG
94,29 €
250 MG
108,99 €
1 G
182,48 €
Referencia (SKU) del distribuidor: D63461-100MG
94,29 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
94,29 €
250 MG
108,99 €
1 G
182,48 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
354.92
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: D63461-100MG
94,29 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2,5-diiodobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3I2N/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H
Clave InChI
SXOHPRPFFZRIJO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63461.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63461.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)