Merck
SY3H6E416CC7
Synthonix Corporation
7-Oxabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
121.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
7-oxabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H7NO/c8-4-5-3-6-1-2-7(5)9-6/h1-2,5-7H,3H2
Clave InChI
AHQSHUPQQYFVER-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/62990.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62990.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)