SY3H6E415840
Synthonix Corporation
2-(methyl-(phenylmethoxycarbonyl)amino)acetic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: M68682-100G
110,23 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: M68682-100G
110,23 €
Iupac Name
[[(benzyloxy)carbonyl](methyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO4/c1-12(7-10(13)14)11(15)16-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
CBWFTZNMONHKNZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/68682.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)