Merck
SY3H6E4156CF
Synthonix Corporation
5-Mercapto-2-methoxy-4-methylbenzoic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
341,69 €
250 MG
623,39 €
1 G
1174,52 €
Referencia (SKU) del distribuidor: M65660-100MG
341,69 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
341,69 €
250 MG
623,39 €
1 G
1174,52 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.24
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: M65660-100MG
341,69 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-methoxy-4-methyl-5-sulfanylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H10O3S/c1-5-3-7(12-2)6(9(10)11)4-8(5)13/h3-4,13H,1-2H3,(H,10,11)
Clave InChI
XNKVDVNVKYMYFS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65660.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65660.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)