SY3H6E4156C5
Synthonix Corporation
3-(Methyl carboxy)-4-(pyridin-3-yl)but-3-enoic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: M65597-100MG
134,72 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: M65597-100MG
134,72 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
(3Z)-3-(methoxycarbonyl)-4-(3-pyridinyl)-3-butenoic acid
Inchi Code
1S/C11H11NO4/c1-16-11(15)9(6-10(13)14)5-8-3-2-4-12-7-8/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,13,14)/b9-5-
Clave InChI
FZOMEEPZIQGXTL-UITAMQMPSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65597.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)