Merck
SY3H6E41474E
Synthonix Corporation
1-(3-Hydroxy-4-nitrophenyl)ethan-1-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
175,13 €
250 MG
194,72 €
1 G
341,69 €
Referencia (SKU) del distribuidor: H63063-100MG
175,13 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
175,13 €
250 MG
194,72 €
1 G
341,69 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181.15
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: H63063-100MG
175,13 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(3-hydroxy-4-nitrophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H7NO4/c1-5(10)6-2-3-7(9(12)13)8(11)4-6/h2-4,11H,1H3
Clave InChI
LHGMRIVCXMLBNA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63063.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63063.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)