Merck
SY3H6E412FED
Synthonix Corporation
6-ethynylpyridine-3-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
306,19 €
250 MG
612,38 €
500 MG
1016,54 €
Referencia (SKU) del distribuidor: E60471-100MG
306,19 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
306,19 €
250 MG
612,38 €
500 MG
1016,54 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
147.13
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: E60471-100MG
306,19 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
6-ethynylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H5NO2/c1-2-7-4-3-6(5-9-7)8(10)11/h1,3-5H,(H,10,11)
Clave InChI
YILQLEDPZCOECZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60471.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60471.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)