Merck
SY3H6E41228A
Synthonix Corporation
4,8-Dichloro-6-nitroquinoline-3-carbonitrile
Seleccione un Tamaño
100 MG
133,49 €
250 MG
182,48 €
1 G
390,68 €
Referencia (SKU) del distribuidor: D64181-100MG
133,49 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
133,49 €
250 MG
182,48 €
1 G
390,68 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
268.06
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: D64181-100MG
133,49 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4,8-dichloro-6-nitro-3-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H3Cl2N3O2/c11-8-2-6(15(16)17)1-7-9(12)5(3-13)4-14-10(7)8/h1-2,4H
Clave InChI
MPJQECCTXQJBOS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64181.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64181.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)