SY3H6E4121E5
Synthonix Corporation
(R)-4,5-Dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: D62356-25MG
2131,07 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: D62356-25MG
2131,07 €
Iupac Name
(R)-4,5-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO2.ClH/c1-13-10-6-4-7-8(11(10)14-2)3-5-9(7)12;/h4,6,9H,3,5,12H2,1-2H3;1H/t9-;/m1./s1
Clave InChI
LYNRJPIDGDEFED-SBSPUUFOSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62356.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)