SY3H6E412094
Synthonix Corporation
6-Chloro-2-methylnicotinonitrile
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: C69365-100MG
61,24 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: C69365-100MG
61,24 €
Iupac Name
6-chloro-2-methylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H5ClN2/c1-5-6(4-9)2-3-7(8)10-5/h2-3H,1H3
Clave InChI
PCDPITLPCWBXRB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/69365.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)