SY3H6E41133B
Synthonix Corporation
N-[(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)phenylmethylene]-L-valine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: C64732-100MG
134,72 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: C64732-100MG
134,72 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
(S,E)-2-(((5-chloro-2-hydroxyphenyl)(phenyl)methylene)amino)-3-methylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C18H18ClNO3/c1-11(2)16(18(22)23)20-17(12-6-4-3-5-7-12)14-10-13(19)8-9-15(14)21/h3-11,16,21H,1-2H3,(H,22,23)/b20-17+/t16-/m0/s1
Clave InChI
QDRACQUNFMXKRD-TXCMAPRMSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64732.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)