SY3H6E41132F
Synthonix Corporation
2-Chloro-N-cyclopentylacetamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: C64668-1G
122,48 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: C64668-1G
122,48 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
2-chloro-N-cyclopentylacetamide
Inchi Code
1S/C7H12ClNO/c8-5-7(10)9-6-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2,(H,9,10)
Clave InChI
SQWLIYWNXLKVGA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64668.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)