SY3H6E4112FE
Synthonix Corporation
(3-Cyano-4-hydroxyphenyl)boronic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: C63176-100MG
112,66 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: C63176-100MG
112,66 €
Iupac Name
3-cyano-4-hydroxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H6BNO3/c9-4-5-3-6(8(11)12)1-2-7(5)10/h1-3,10-12H
Clave InChI
PGIZXBPAULHTKH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63176.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)