SY3H6E4111A8
Synthonix Corporation
tert-Butyl 6,9-diazaspiro[4.5]decane-9-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: B69691-100MG
195,96 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: B69691-100MG
195,96 €
Iupac Name
tert-butyl 6,9-diazaspiro[4.5]decane-9-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-9-8-14-13(10-15)6-4-5-7-13/h14H,4-10H2,1-3H3
Clave InChI
AOFNMALRBXRCMJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/69691.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)