Merck
SY3H6E40FCE7
Synthonix Corporation
tert-Butyl 4-fluoro-2-nitrobenzoate
Seleccione un Tamaño
100 MG
157,98 €
250 MG
231,47 €
1 G
415,18 €
Referencia (SKU) del distribuidor: B61211-100MG
157,98 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
157,98 €
250 MG
231,47 €
1 G
415,18 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.22
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: B61211-100MG
157,98 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 4-fluoro-2-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C11H12FNO4/c1-11(2,3)17-10(14)8-5-4-7(12)6-9(8)13(15)16/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
JLGPJOUWLXCECT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61211.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/61211.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)