SY3H6E40FC74
Synthonix Corporation
(R)-Benzyl methyl(1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)carbamate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: B65199-250MG
171,47 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: B65199-250MG
171,47 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
benzyl methyl[(3R)-1,2,3,4-tetrahydro-3-quinolinyl]carbamate
Inchi Code
1S/C18H20N2O2/c1-20(18(21)22-13-14-7-3-2-4-8-14)16-11-15-9-5-6-10-17(15)19-12-16/h2-10,16,19H,11-13H2,1H3/t16-/m1/s1
Clave InChI
CNRFRMQVMVEMAF-MRXNPFEDSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65199.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)