SY3H6E40FAD9
Synthonix Corporation
1-Bromo-2-chloro-4-fluoro-5-nitrobenzene
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: B62752-1G
36,74 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: B62752-1G
36,74 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
1-bromo-2-chloro-4-fluoro-5-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C6H2BrClFNO2/c7-3-1-6(10(11)12)5(9)2-4(3)8/h1-2H
Clave InChI
YVDJBLFLBBBGMD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62752.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)