Merck
SY3H6E40F962
Synthonix Corporation
1-(5-Bromo-2-methylphenyl)ethanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.07
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(5-bromo-2-methylphenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-6-3-4-8(10)5-9(6)7(2)11/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
ZNMVYUFRYQVCRD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61483.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61483.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)