Merck
SY3H6E40F0E3
Synthonix Corporation
tert-butyl N-[(3R,4S)-3-hydroxytetrahydropyran-4-yl]carbamate
Seleccione un Tamaño
100 MG
355,18 €
250 MG
563,39 €
500 MG
930,81 €
Referencia (SKU) del distribuidor: B60373-100MG
355,18 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
355,18 €
250 MG
563,39 €
500 MG
930,81 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.27
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: B60373-100MG
355,18 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
tert-butyl ((3R,4S)-3-hydroxytetrahydro-2H-pyran-4-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H19NO4/c1-10(2,3)15-9(13)11-7-4-5-14-6-8(7)12/h7-8,12H,4-6H2,1-3H3,(H,11,13)/t7-,8-/m0/s1
Clave InChI
KWKVNKDJIRDXRH-YUMQZZPRSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60373.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60373.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)