SY3H6E40F02D
Synthonix Corporation
3-bromo-4-methyl-4H-1,2,4-triazole
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: B21699-100MG
182,48 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: B21699-100MG
182,48 €
Iupac Name
3-bromo-4-methyl-4H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C3H4BrN3/c1-7-2-5-6-3(7)4/h2H,1H3
Clave InChI
PYMVKLCRJYMSGC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/21699.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)