SY3H5815FAB6
Synthonix Corporation
3-Isopropylphenylboronic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: P3940-250MG
26,94 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: P3940-250MG
26,94 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
3-isopropylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H13BO2/c1-7(2)8-4-3-5-9(6-8)10(11)12/h3-7,11-12H,1-2H3
Clave InChI
QSWLFBMVIGQONC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3940.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)