Merck
SY3H5815F8B2
Synthonix Corporation
2-Fluoro-1,4-diiodobenzene
Seleccione un Tamaño
250 MG
18,37 €
1 G
24,50 €
5 G
36,74 €
Referencia (SKU) del distribuidor: F3631-250MG
18,37 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
18,37 €
1 G
24,50 €
5 G
36,74 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
347.9
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: F3631-250MG
18,37 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-fluoro-1,4-diiodobenzene
Inchi Code
1S/C6H3FI2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H
Clave InChI
IQTKOCIDYDYDSB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to gary to brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/3631.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3631.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)