SY3H5815F714
Synthonix Corporation
6-Chloroisoquinoline
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: C9357-100MG
24,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: C9357-100MG
24,50 €
Iupac Name
6-chloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H6ClN/c10-9-2-1-8-6-11-4-3-7(8)5-9/h1-6H
Clave InChI
NCJNOOHAQSFEJN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/9357.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)