Merck
SY3H5815F554
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-chloro-6-methylphenol
Seleccione un Tamaño
1 G
18,37 €
5 G
24,50 €
10 G
36,74 €
Referencia (SKU) del distribuidor: B25221-1G
18,37 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
18,37 €
5 G
24,50 €
10 G
36,74 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.48
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: B25221-1G
18,37 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-6-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H6BrClO/c1-4-2-5(8)3-6(9)7(4)10/h2-3,10H,1H3
Clave InChI
IDDUDPYBPXKGCP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/25221.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/25221.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)