SY3H5815F52A
Synthonix Corporation
4-(Bromomethyl)benzaldehyde
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: B24021-250MG
18,37 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: B24021-250MG
18,37 €
Iupac Name
4-(bromomethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H7BrO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,6H,5H2
Clave InChI
XYPVBKDHERGKJG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/24021.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)