SY3H5815F501
Synthonix Corporation
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: B23070-1G
15,92 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: B23070-1G
15,92 €
Iupac Name
3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O2/c9-6-2-4(7(13)14)1-5(3-6)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
Clave InChI
AMZBKZQMAZWIJM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/23070.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)