Merck
SY3H580D8AD8
Synthonix Corporation
(1S,6R)-8-methyl-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
673,61 €
250 MG
1004,30 €
500 MG
1506,44 €
Referencia (SKU) del distribuidor: M59876-100MG
673,61 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
673,61 €
250 MG
1004,30 €
500 MG
1506,44 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.12
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: M59876-100MG
673,61 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(1S,6R)-8-methyl-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2.2ClH/c1-9-5-6-2-3-8-4-7(6)9;;/h6-8H,2-5H2,1H3;2*1H/t6-,7-;;/m1../s1
Clave InChI
BAKUHFJICYNYRD-GPJOBVNKSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/59876.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59876.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)