Merck
SY3H580D8933
Synthonix Corporation
3-(benzyloxy)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.25
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(benzyloxy)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H14O3/c14-11(15)12-7-13(8-12,9-12)16-6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2,(H,14,15)
Clave InChI
YZJLRKQUFWLAMT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/59647.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59647.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)