Merck
SY3H3D682213
Synthonix Corporation
4,4'-(Propane-1,3-diylbis(oxy))dibenzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
284.31
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-[3-(4-formylphenoxy)propoxy]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C17H16O4/c18-12-14-2-6-16(7-3-14)20-10-1-11-21-17-8-4-15(13-19)5-9-17/h2-9,12-13H,1,10-11H2
Clave InChI
HRZNTEQVUNFFHD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/58943.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58943.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)