Merck
SY3H3D6817F1
Synthonix Corporation
Potassium 2-bromo-2,2-difluoroacetate
Seleccione un Tamaño
5 G
26,94 €
10 G
36,74 €
25 G
61,24 €
Referencia (SKU) del distribuidor: P39793-5G
26,94 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
26,94 €
10 G
36,74 €
25 G
61,24 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.02
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: P39793-5G
26,94 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
potassium bromo(difluoro)acetate
Inchi Code
1S/C2HBrF2O2.K/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
Clave InChI
IDXMRTSGPHLLSP-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/39793.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39793.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)